주요 문서
637068
Sigma-Aldrich
1,4-Diiodo-2,5-dioctylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H36I2
CAS Number:
Molecular Weight:
554.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
작용기
iodo
SMILES string
CCCCCCCCc1cc(I)c(CCCCCCCC)cc1I
InChI
1S/C22H36I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-17-22(24)20(18-21(19)23)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
InChI key
JNTDOQWSWMNCCX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)