주요 문서
636975
Sigma-Aldrich
2,5-Dioctyl-1,4-di-1-propynylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H42
CAS Number:
Molecular Weight:
378.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
solid
mp
53-57 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCc1cc(C#CC)c(CCCCCCCC)cc1C#CC
InChI
1S/C28H42/c1-5-9-11-13-15-17-21-27-23-26(20-8-4)28(24-25(27)19-7-3)22-18-16-14-12-10-6-2/h23-24H,5-6,9-18,21-22H2,1-4H3
InChI key
SKVLNUXBFHZNAZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)