주요 문서
636304
Sigma-Aldrich
N-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyltolylsulfonamide
97%
동의어(들):
4-(p-Toluenesulfonylamino)phenylboronic acid pinacol ester, N-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-p-toluenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H24BNO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
373.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C19H24BNO4S/c1-14-6-12-17(13-7-14)26(22,23)21-16-10-8-15(9-11-16)20-24-18(2,3)19(4,5)25-20/h6-13,21H,1-5H3
InChI key
RLVWYHYMSBRBKK-UHFFFAOYSA-N
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)