주요 문서
636258
Sigma-Aldrich
Isoxazole-5-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H3NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
113.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
144-148 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccno1
InChI
1S/C4H3NO3/c6-4(7)3-1-2-5-8-3/h1-2H,(H,6,7)
InChI key
MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Isoxazole-5-carboxylic acid can be obtained via dehydration of 5-trichloromethylisoxazole.[1]
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
"Efficient synthesis and dehydration reaction of trichloromethylated 2-(3-phenyl-5-hydroxy-4, 5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)-4-aryl-5-alkylthiazoles"
Bonacorso.GH, et al.
Heteroatom Chem., 14(02), 132-137 (2003)