주요 문서
636215
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-oxindole
97%
동의어(들):
6-Chloro-1,3-dihydroindol-2-one, 6-Chlorooxindole
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩27,811
25 G
₩49,735
₩27,811
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩27,811
25 G
₩49,735
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
167.59
Beilstein:
1526788
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
EC 인덱스 번호:
421-330-5
NACRES:
NA.22
₩27,811
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
195-199 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
Clc1ccc2CC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-6-2-1-5-3-8(11)10-7(5)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
InChI key
CENVPIZOTHULGJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ayman M Saleh et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(9), 13076-13092 (2014-08-27)
A selected set of substituted pyridone-annelated isoindigos 3a-f has been synthesized via interaction of 5- and 6-substituted oxindoles 2a-f with 6-ethyl-1,2,9-trioxopyrrolo[3,2-f]quinoline-8-carboxylic acid (1) in acetic acid at reflux. Among these isoindigos, the 5'-chloro and 5'-bromo derivatives 3b and 3d show