주요 문서
635960
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-aminophenol
97%
동의어(들):
2-Hydroxyphenyl carbamic acid tert-butyl ester, N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4NHCO2C(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
209.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
양식
solid
mp
140-144 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1O
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h4-7,13H,1-3H3,(H,12,14)
InChI key
UQLYDIDMLDTUDL-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)