주요 문서
635731
Sigma-Aldrich
3-(2-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
동의어(들):
3-(2′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4OCH2C6H4ClB(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
262.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
solid
mp
153-158 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2Cl)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-13-7-2-1-4-10(13)9-18-12-6-3-5-11(8-12)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI key
XHGOCNFADOJUMW-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)