주요 문서
634034
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylbenzoic acid
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(CH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
170.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
634034 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
96%
양식
solid
mp
167-171 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
chloro
SMILES string
Cc1cc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
XXFKOBGFMUIWDH-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-Chloro-2-methylbenzoic acid can be synthesized from 4-chlorobenzoic acid via a multi-step reaction process.[1]
애플리케이션
4-Chloro-2-methylbenzoic acid can be used in the synthesis of:
  • 4-chloro-2-methylbenzophenone via Freidel Craft′s acylation with benzene[2]
  • 4-chloro-2-methyl-5-(methylsulfonyl)benzoic acid[1]
  • 4-chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester[1]
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
"A novel synthesis of 1-substituted 2H-isoquinolin-3-ones"
Canepa.SA and Bravo.DR
Journal of Heterocyclic Chemistry, 41(06), 979-982 (2004)
"(2-Methyl-5-(methylsulfonyl) benzoyl) guanidine Na+/H+ antiporter inhibitors"
Baumgarth M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 40(13), 2017- 2034 (1997)