주요 문서
633682
Sigma-Aldrich
5-Phenylisoxazole-4-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
189.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
151-155 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
OC(=O)c1cnoc1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10(13)8-6-11-14-9(8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
InChI key
VUVDFZMYJYNLCH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)