주요 문서
633534
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloropyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩854,630
₩854,630
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩854,630
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H2Cl3N
CAS Number:
Molecular Weight:
182.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩854,630
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
33-37 °C (lit.)
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C5H2Cl3N/c6-3-1-4(7)9-5(8)2-3/h1-2H
InChI key
FJNNGKMAGDPVIU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1