주요 문서
632937
Sigma-Aldrich
[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
97%
동의어(들):
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea, 3-(Trifluoromethyl)phenylthiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4NHCSNH2
CAS Number:
Molecular Weight:
220.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
104-108 °C (lit.)
SMILES string
NC(=S)Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2S/c9-8(10,11)5-2-1-3-6(4-5)13-7(12)14/h1-4H,(H3,12,13,14)
InChI key
WKRUQAYFMKZMPJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)