주요 문서
632031
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyloxy)-1-butyne
97%
동의어(들):
2-(Trimethylsilyloxy)-3-butyne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiOCH(CH3)C≡CH
CAS Number:
Molecular Weight:
142.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
mp
127-131 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(O[Si](C)(C)C)C#C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h1,7H,2-5H3
InChI key
RMKACVRKUKSWNQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
41.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
5.5 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hirokazu Muraoka et al.
Cell reports, 27(1), 199-212 (2019-04-04)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) metabolism plays a critical role in kidneys. We previously reported that decreased secretion of a NAD+ precursor, nicotinamide mononucleotide (NMN), from proximal tubules (PTs) can trigger diabetic albuminuria. In the present study, we investigated the role