주요 문서
631965
Sigma-Aldrich
Calcium zirconate
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.7% trace metals basis
동의어(들):
Calcium zirconium oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩315,665
₩315,665
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩315,665
About This Item
Linear Formula:
CaZrO3
CAS Number:
Molecular Weight:
179.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩315,665
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99.7% trace metals basis
양식
nanopowder
표면적
55-65 m2/g
입자 크기
<25 nm (XRD)
<50 nm (BET)
mp
2250-2550 °C (lit.)
density
5.11 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Ca++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Zr/q+2;;2*-1;
InChI key
BJJVDFHQHSBAFC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1