Key Documents
631515
Sigma-Aldrich
3′-Iodo-4′-methoxyacetophenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H3ICOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
276.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
101-105 °C (lit.)
작용기
iodo
ketone
SMILES string
COc1ccc(cc1I)C(C)=O
InChI
1S/C9H9IO2/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,1-2H3
InChI key
YDTWTLOLPFLZHX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)