주요 문서
631272
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
227.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
631272 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
137-141 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COc1cc(C(O)=O)c(N)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13NO5/c1-14-6-4-5(10(12)13)7(11)9(16-3)8(6)15-2/h4H,11H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
JSHSRQCOCMIIPA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)