문서
630993
Sigma-Aldrich
N-2-(Bromophenyl)formamide
97%
동의어(들):
2′-Bromoformanilide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
200.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
88-92 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)Nc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6BrNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-5H,(H,9,10)
InChI key
OHWIHFWQMRBQMV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves