주요 문서
630381
Sigma-Aldrich
5-Acetoxypentylzinc bromide
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3CCO2(CH2)5ZnBr
Molecular Weight:
274.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
농도
0.5 M in THF
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OCCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C7H13O2.BrH.Zn/c1-3-4-5-6-9-7(2)8;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
PVFRXTWNWHRIKM-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)