분석
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D +25±1°, neat
refractive index
n20/D 1.493
bp
244-246 °C (lit.)
density
0.915 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC=C(C)[C@@]3([H])[C@@]1([H])C(C)(C)CCC[C@]23C
InChI
1S/C15H24/c1-10-6-7-11-13-12(10)15(11,4)9-5-8-14(13,2)3/h6,11-13H,5,7-9H2,1-4H3/t11-,12+,13+,15-/m1/s1
InChI key
HICYDYJTCDBHMZ-UKTARXLSSA-N
애플리케이션
포장
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
197.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
92 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터