주요 문서
62633
Sigma-Aldrich
(+)-Longicyclene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(1S,2S)-1,2,6,6-Tetramethyltetracyclo[8.1.0.02.8.07.11]undecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H24
CAS Number:
Molecular Weight:
204.35
Beilstein:
2039581
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
분석
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
형태
liquid
광학 활성
[α]20/D +32.5±1°, neat
refractive index
n20/D 1.493
bp
252-254 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@@H]3C[C@@H]4[C@H]([C@H]13)[C@@]24C
InChI
1S/C15H24/c1-13(2)6-5-7-14(3)9-8-10-12(11(9)13)15(10,14)4/h9-12H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-,14+,15+/m1/s1
InChI key
WCEIQUQVIOGRBF-YTDSDZJUSA-N
일반 설명
Longicyclene is the first tetracarbocyclic sesquiterpene isolated from the essential oil of Pinus longifolia, Roxb.
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
197.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
92 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Studies in sesquiterpenes-XXXV: longicyclene, the first tetracyclic sesquiterpene.
Nayak UR and Dev S
Tetrahedron, 24(11), 4099-4104 (1968)