주요 문서
62495
Sigma-Aldrich
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) complex solution
~1.5 M in cyclohexane, liquid, orange
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)2CH]2NLi · C4H8O
CAS Number:
Molecular Weight:
179.23
Beilstein:
5894563
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
유통기한
limited shelf life
농도
~1.5 M in cyclohexane
불순물
~10% ethylbenzene
색상
orange
density
0.816 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CCOC1.[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.C4H8O.Li/c1-5(2)7-6(3)4;1-2-4-5-3-1;/h5-6H,1-4H3;1-4H2;/q-1;;+1
InChI key
YTJXGDYAEOTOCG-UHFFFAOYSA-N
주의사항
may become turbid on storage or may contain precipitate
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, hearing organs
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-18 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)