문서
616990
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine-d15
98 atom % D
동의어(들):
Tri(phenyl-d5)phosphine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6D5)3P
CAS Number:
Molecular Weight:
277.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352128
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
형태
solid
bp
377 °C
mp
79-81 °C (lit.)
질량 이동
M+15
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])P(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
InChI key
RIOQSEWOXXDEQQ-KLHTYYPYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
428.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
220.00 °C - closed cup