애플리케이션
Only non-exchangeable positions are deuterated.
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
단백질 구조는 단백질 기능을 추측할 수 있는 중요한 정보를 제공합니다. 단백질 구조 연구 그리고 단백질 상호작용, 발현 수준 및 위치의 맵핑(mapping)은 질병 생체표지자 그리고 치료 요법을 위한 잠재적인 약물 표적의 식별을 가능하게 합니다.