문서
616176
Sigma-Aldrich
2-Deoxyadenosine-ribose-5,5-d2 monohydrate
97 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10D2H13N5O4
CAS Number:
Molecular Weight:
271.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
97 atom % D
질량 이동
M+2
SMILES string
O.[2H]C([2H])(O)[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H13N5O3.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7;/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1/i2D2;
InChI key
WZJWHIMNXWKNTO-SUJLILKXSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable