주요 문서
615455
Sigma-Aldrich
Desethyloxybutynin chloride-(ethyl-d5)
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20D5H22ClNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
369.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
질량 이동
M+5
SMILES string
Cl[H].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCC#CCCC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
InChI key
DSWCYTSHCYXHGW-LUIAAVAXSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)