주요 문서
613835
Sigma-Aldrich
Acetylene-d2
99 atom % D
동의어(들):
Dideuterioacetylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2D2
CAS Number:
Molecular Weight:
28.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % D
mp
-81 °C (subl.) (lit.)
density
0.97 g/mL at 0 °C (air=1)(lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]C#C[2H]
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameGas cylinder
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Chem. Unst. Gas A - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)