동위원소 순도
99 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
기술
NMR: suitable
bp
33-34 °C (lit.)
mp
-116 °C (lit.)
density
0.801 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-MWUKXHIBSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - closed cup