주요 문서
612502
Supelco
1,2-Dichlorobenzene solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EACH
₩4,339,734
₩4,339,734
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 EACH
₩4,339,734
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
147.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩4,339,734
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
NMR reference standard
analytical standard
Quality Level
농도
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
3 mm × 8 in.
형식
single component solution
SMILES string
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI key
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
1H resolution
수량
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-2.2 °F
Flash Point (°C)
-19 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)