주요 문서
609188
Sigma-Aldrich
D-Phenylglycine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(15NH2)CO2H
Molecular Weight:
152.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
분석
98% (CP)
mp
302 °C (dec.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[15NH2][C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1/i9+1
InChI key
ZGUNAGUHMKGQNY-JEUFFZKHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)