About This Item
Linear Formula:
KSe13C15N
Molecular Weight:
146.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
97% (CP)
양식
solid
mp
100 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[K][Se][13C]#[15N]
InChI
1S/CHNSe.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI key
KYEKHFSRAXRJBR-AWQJXPNKSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.