주요 문서
606502
Sigma-Aldrich
Glyphosate-2-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
N-(Phosphonomethyl)glycine-2-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩2,156,368
₩2,156,368
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩2,156,368
About This Item
Linear Formula:
HO2C13CH2NHCH2PO(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩2,156,368
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
mp
230 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
agriculture
environmental
질량 이동
M+1
SMILES string
OC(=O)[13CH2]NCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
InChI key
XDDAORKBJWWYJS-OUBTZVSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Valerio Matozzo et al.
Fish & shellfish immunology, 83, 321-329 (2018-09-16)
The effects of the breakdown products of herbicides on aquatic species are largely unknown. In a recent study, we evaluated the effects of glyphosate on the mussel Mytilus galloprovincialis. This study was designed to evaluate for the first time the