주요 문서
60604
Sigma-Aldrich
Potassium p-toluenethiosulfonate
≥97.0% (S)
동의어(들):
p-Toluenethiosulfonic acid potassium salt, Potassium 4-methylbenzenethiosulfonate, Potassium thiotosylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩381,539
₩381,539
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩381,539
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4SO2SK
CAS Number:
Molecular Weight:
226.36
Beilstein:
3747559
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩381,539
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97.0% (S)
양식
powder
mp
227-229 °C (lit.)
SMILES string
[K+].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=S
InChI
1S/C7H8O2S2.K/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
RUDNWZFWWJFUSF-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)