문서
605670
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-5,6,7,8-13C4
99 atom % 13C
동의어(들):
Caprylic acid-5,6,7,8-13C4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3(13CH2)3(CH2)3CO2H
Molecular Weight:
148.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
density
0.935 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-JCDJMFQYSA-N