주요 문서
597864
Sigma-Aldrich
Dichlorophenylsilane
≥98%
동의어(들):
Phenyldichlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2SiHC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
177.10
Beilstein:
2433865
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
65-66 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6Cl2Si/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9H
InChI key
VIRVTHOOZABTPR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
118.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
48 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)