주요 문서
597449
Sigma-Aldrich
3-Thiophenecarbonitrile
95%
동의어(들):
3-Cyanothiophene, Thiophene-3-nitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩49,837
25 G
₩210,207
₩49,837
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩49,837
25 G
₩210,207
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3NS
CAS Number:
Molecular Weight:
109.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩49,837
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
refractive index
n20/D 1.5630 (lit.)
bp
82 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
N#Cc1ccsc1
InChI
1S/C5H3NS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H
InChI key
GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-Thiophenecarbonitrile can be used to synthesize the following:
  • 2,4-dinaphthyl-3-cyanothiophene via reaction with iodonaphthalene[1]
  • 2,5-bis-tri(n-butyl)tin-3-cyanothiophene, a building block for the synthesis of new alternating (3-alkyl/3-cyano)thiophene copolymers[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
186.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85.56 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.