Key Documents
597422
Sigma-Aldrich
Chloromethyl(methyl)dimethoxysilane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClH2CSi(OCH3)2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
154.67
Beilstein:
2069906
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](C)(CCl)OC
InChI
1S/C4H11ClO2Si/c1-6-8(3,4-5)7-2/h4H2,1-3H3
InChI key
ZXZMFKUGAPMMCJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
131.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
55 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)