분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](CCC#N)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H19NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-7,9H2,1-3H3
InChI key
GBQYMXVQHATSCC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
158.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70.5 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter