주요 문서
597171
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-isopropoxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12BBrO3
CAS Number:
Molecular Weight:
258.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solid
mp
55-59 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)Oc1c(Br)cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-6(2)14-9-7(10(12)13)4-3-5-8(9)11/h3-6,12-13H,1-2H3
InChI key
FKHTXEIXJGJOCH-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)