주요 문서
596809
Sigma-Aldrich
1,1′-Bi-2-naphthyl ditosylate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3C6H4SO3C10H6-)2
CAS Number:
Molecular Weight:
594.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
180-184 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Oc2ccc3ccccc3c2-c4c(OS(=O)(=O)c5ccc(C)cc5)ccc6ccccc46
InChI
1S/C34H26O6S2/c1-23-11-17-27(18-12-23)41(35,36)39-31-21-15-25-7-3-5-9-29(25)33(31)34-30-10-6-4-8-26(30)16-22-32(34)40-42(37,38)28-19-13-24(2)14-20-28/h3-22H,1-2H3
InChI key
BKYJBVWKVKRIDN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)