주요 문서
596795
Sigma-Aldrich
2-Iodo-1,3-dimethylbenzene
97%
동의어(들):
2-Iodo-m-xylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
IC6H3(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
232.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.6030 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
density
1.608 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)c1I
InChI
1S/C8H9I/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
InChI key
QTUGGVBKWIYQSS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)