주요 문서
596485
Sigma-Aldrich
Benzotriazole-1-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩167,983
₩167,983
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩167,983
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
162.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩167,983
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
양식
solid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
170-175 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
NC(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C7H6N4O/c8-7(12)11-6-4-2-1-3-5(6)9-10-11/h1-4H,(H2,8,12)
InChI key
UUMXWUNNKCQWHS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Benzotriazole-1-carboxamide can be used:
  • As a corrosion inhibitor, applicable for copper in the HNO3 solution.[1]
  • As a reagent for the preparation of urea derivatives with mono- and N, N-disubstitution products.[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Dry and wet lab studies for some benzotriazole derivatives as possible corrosion inhibitors for copper in 1.0 M HNO3
Khaled KF and Amin MA
Corrosion Science, 51(9), 2098-2106 (2009)
Synthesis of mono-and N, N-disubstituted ureas
Katritzky AR, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 8, 8-14 (2003)