주요 문서
596353
Sigma-Aldrich
Triethoxy(1-phenylethenyl)silane
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5O)3SiC(CH2)C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
266.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.4800 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C14H22O3Si/c1-5-15-18(16-6-2,17-7-3)13(4)14-11-9-8-10-12-14/h8-12H,4-7H2,1-3H3
InChI key
DKFGYGJKRWRIPR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.[1]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90.6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)