주요 문서
596256
Sigma-Aldrich
trans-(2-Cyclohexylvinyl)boronic acid
95%
동의어(들):
(E)-(2-Cyclohexylvinyl)boronic acid, trans-(2-Cyclohexylethenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15BO2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
95%
mp
106-111 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OB(O)\C=C\C1CCCCC1
InChI
1S/C8H15BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h6-8,10-11H,1-5H2/b7-6+
InChI key
FBRJOMMIILHLCG-VOTSOKGWSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Pd-catalyzed coupling reactions
  • Chiral palladacycle-catalyzed asymmetric ring-opening reaction
  • Asymmetric Suzuki-Miyaura coupling
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)