주요 문서
595330
Sigma-Aldrich
Iridium(III) chloride hydrochloride hydrate
99.98% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
IrCl3 · xH2O · yHCl
CAS Number:
Molecular Weight:
298.58 (anhydrous free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99.98% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: iridium
불순물
≤300.0 ppm Trace Metal Analysis
density
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.Cl.Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+3;/p-3
InChI key
ZRPRRAOCEABMND-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)