주요 문서
595225
Sigma-Aldrich
1-(1,1-Dimethylheptyl)-3,5-dimethoxybenzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3C(CH2)5 C(CH3)2 C6H3(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
264.40
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.500 (lit.)
bp
122 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC(C)(C)c1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C17H28O2/c1-6-7-8-9-10-17(2,3)14-11-15(18-4)13-16(12-14)19-5/h11-13H,6-10H2,1-5H3
InChI key
MYYOUJBZUGHFNX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)