주요 문서
594717
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4-difluorobenzoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩64,250
₩64,250
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩64,250
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
172.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩64,250
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
23-27 °C (lit.)
작용기
ester
fluoro
SMILES string
COC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
DWRVHDWKWKFSAI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)