Key Documents
594628
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-2-methylphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H17BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
208.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
123-128 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOc1ccc(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C11H17BO3/c1-3-4-7-15-10-5-6-11(12(13)14)9(2)8-10/h5-6,8,13-14H,3-4,7H2,1-2H3
InChI key
CSHDCDLMFFZDJB-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)