주요 문서
578878
Sigma-Aldrich
2,2′−Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
동의어(들):
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,2′-bithiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩128,601
₩128,601
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩128,601
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H17BO2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
292.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩128,601
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
refractive index
n20/D 1.5900 (lit.)
Quality Level
mp
35.5-38.0 °C (average)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C14H17BO2S2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)12-8-7-11(19-12)10-6-5-9-18-10/h5-9H,1-4H3
InChI key
HPOQARMSOPOZMW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.