주요 문서
594253
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
169.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
117-122 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
JCKZNMSBFBPDPM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for:
  • Regioselective Suzuki coupling
  • Preparation of inhibitors of 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1
  • Preparation of boronic esters
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)