주요 문서
593842
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-N-methylbenzylamine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CH2NHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
139.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4990 (lit.)
bp
180-181 °C (lit.)
density
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
fluoro
SMILES string
CNCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI key
SZJIQLSCDIEJFC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
159.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
71 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)