주요 문서
593672
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxynaphthalene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H6(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
188.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
116.5-120.5 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc2ccccc2cc1OC
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-7-9-5-3-4-6-10(9)8-12(11)14-2/h3-8H,1-2H3
InChI key
XYRPWXOJBNGTMX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)